Merck
P5362
Sigma-Aldrich
Greiner 皿
petri dish, 94 x 16 mm, with vents, heavy design
別名:
培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 480 ea (24 x packs of 20)
メーカー/製品名
Greiner 633161
キャパシティ
80 mL
直径× H
94 mm × 16 mm
表面積
57 cm^2
有効容積
10-40 mL
適合性
suitable for (bacteriological applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Greiner dishes are made from high-quality clear polystyrene.
  • Dishes afford distortion-free optical surfaces for easy microscope viewing and are suitable for all bacteriological uses.
  • Manufactured under controlled low bioburden conditions ensuring all general bacteriological standards and requirements are met.
  • Vented design enables easy gas exchange.
  • Stackable dishes offer a convenient space-saving option.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1