Merck
P5028
Sigma-Aldrich
副甲状腺ホルモン from bovine parathyroid
別名:
PTH, ウシ, パラトルモン, ウシ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C416H677N125O126S2
CAS番号:
分子量:
9509.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
solid
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5028-5UG:
P5028-BULK:
P5028-VAR:
P5028-50UG:
P5028-20UG:
P5028-.01MG:
試験成績書(COA)