Merck
P4896
Sigma-Aldrich
パラローズアニリンアセタート
別名:
ベーシックパラフクシン, ベーシックレッド9, マゼンタ O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
347.41
カラーインデックス番号:
42500
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
203 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
法的情報
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)