コンテンツへスキップ
Merck

P4673

Sigma-Aldrich

L-Phenylalanine p-nitroanilide

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C15H15N3O3
CAS番号:
分子量:
285.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200

保管温度

−20°C

SMILES記法

N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O

ピクトグラム

Exclamation mark

シグナルワード

Warning

危険有害性情報

危険有害性の分類

Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2

保管分類コード

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

引火点(°F)

Not applicable

引火点(℃)

Not applicable


適用法令

試験研究用途を考慮した関連法令を主に挙げております。化学物質以外については、一部の情報のみ提供しています。 製品を安全かつ合法的に使用することは、使用者の義務です。最新情報により修正される場合があります。WEBの反映には時間を要することがあるため、適宜SDSをご参照ください。

Jan Code

P4673-1G:
P4673-BULK:
P4673-500MG:
P4673-25MG:
P4673-100MG:


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)