由来生物
citrus fruit
アッセイ
≥75% (titration)
形状
powder
色
white to light brown
溶解性
water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow
微量陽イオン
Na: 6.5-10.5% (ICP)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリペクチン酸ナトリウムは、金属イオンを捕捉し、真菌培養では、炭素源およびポリガラクツロナーゼの誘導物質として使用されます。
アプリケーション
ポリペクチン酸ナトリウムは、金属イオンの捕捉のために使用できます。真菌培養では、炭素源およびポリガラクツロナーゼの誘導物質として使用されます。ポリガラクツロン酸は、繊維工業での可能性を秘めたStreptomyces sp. S27から得られるアルカリ性で活性かつアルカリに対して安定なペクチン酸リアーゼを評価する研究で使用されてきました。 また、Byssochlamys fulva(ビソクラミス・ファルバ)の産生と反応条件の最適化を調べた研究でも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
陸上植物では、ポリガラクツロン酸が細胞壁多糖類(ペクチン)の主成分となっています。ポリガラクツロナ-ゼ阻害ペプチド(PGIP)の結合により、真菌のポリガラクツロナ-ゼによる分解からペクチンを保護します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P3850-5G:
P3850-25G:
P3850-BULK:
P3850-100G:
P3850-VAR:
P3850-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 39(6), 909-915 (2012-01-27)
A pectate lyase gene (pl-str) was cloned from Streptomyces sp. S27 and expressed in Escherichia coli Rosetta. The full-length pl-str consists of 972 bp and encodes for a protein of 323 amino acids without signal peptide that belongs to family
Journal of basic microbiology, 40(5-6), 319-326 (2001-02-24)
Penicillium frequentans synthesized eleven polygalacturonases and three pectinesterases when grown in the presence of pectin, sodium polypectate or monogalacturonic acid. When glucose was the sole carbohydrate source in the medium two of these polygalacturonases and one pectinesterase were produced. The
PLoS pathogens, 8(11), e1003013-e1003013 (2012-11-08)
Soft rot disease is economically one of the most devastating bacterial diseases affecting plants worldwide. In this study, we present novel insights into the phylogeny and virulence of the soft rot model Pectobacterium sp. SCC3193, which was isolated from a
Optimization of production and reaction conditions of polygalacturonase from Byssochlamys fulva
Microbiology and Immunology, 58, 339-349 (2011)
PloS one, 8(9), e73718-e73718 (2013-09-17)
In this study, we characterized a putative Flp/Tad pilus-encoding gene cluster, and we examined its regulation at the transcriptional level and its role in the virulence of potato pathogenic enterobacteria of the genus Pectobacterium. The Flp/Tad pilus-encoding gene clusters in