Merck
P2751
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニンエチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS番号:
分子量:
229.70
Beilstein:
3657823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
155-156 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P2751-500MG:
P2751-5G:
P2751-1G:
P2751-10G:
P2751-25G:
P2751-BULK:
試験成績書(COA)