Merck
P205
Supelco
プロペントフィリン
別名:
3,7-ジヒドロ-3-メチル-1-(5-オキソヘキシル)-7-プロピル-1H-プリン-2,6-ジオン, 3-メチル-1-(5-オキソヘキシル)-7-プロピルキサンチン, HWA 285
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N4O3
CAS番号:
分子量:
306.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCn1cnc2N(C)C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)c12
InChI
1S/C15H22N4O3/c1-4-8-18-10-16-13-12(18)14(21)19(15(22)17(13)3)9-6-5-7-11(2)20/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
RBQOQRRFDPXAGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
c-AMPホスホジエステラ-ゼインヒビタ-で、神経成長因子刺激薬です。アデノシン輸送のインヒビタ-で、アデノシン受容体の選択的アンタゴニストです。
以下による置換