由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
aqueous glycerol suspension
使用法
sufficient for 10 blots
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:1000 using using rat brain synaptosomal lysate.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DNM1(1759) , DNM2(1785) , DNM3(26052)
mouse ... Dnm1(13429) , Dnm2(13430) , Dnm3(103967)
rat ... Dnm1(140694) , Dnm2(25751) , Dnm3(171574)
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
P1997-1VL-PW:
P1997-VAR:
P1997-1VL:
P1997-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)