Merck
P1950
Pipet-Aid®自動ピペットポンプ
model XP, cordless, rechargeable, AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
plastic
silicone
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Drummond Scientific 4-000-201
容量
1-100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピペットを手動式ディスペンサーに変換するための安全で便利な装置。層流フードなどの閉鎖空間で特に有用です。サイズ範囲が1~100 mLのガラス製またはプラスチック製のピペットで使用できます。
  • Pipet-Aid® automatic pipette is of light-weight and compact design.
  • Three-speed range options (F) Fast, (M) Medium, (S) Slow provide more precise control for aspirating and dispensing samples.
  • EZ Grip nosepiece with double membrane filter.
  • Includes a removable stand.
  • Easy access battery replacement.
  • Holster-type wall bracket included.
法的情報
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)