Merck
P1710
Sigma-Aldrich
(±)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
203.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
mp
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].OC(=O)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H10N2O2.2ClH/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4;;/h4,6-7H,1-3H2,(H,8,9);2*1H
InChI Key
WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Intermediate for synthesis of neuroactive compounds
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1710-1G:
P1710-BULK:
P1710-100MG:
P1710-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)