Merck
P0881
Sigma-Aldrich
L-フェニルアラニンtert-ブチルエステル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
257.76
Beilstein:
4723424
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI Key
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0881-250MG:
P0881-1G:
P0881-5G:
P0881-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1