Merck
P0392
Sigma-Aldrich
ピナシアノールクロリド
別名:
1,1′-ジエチル-2,2′-カルボシアニンクロリド, 2,2′-トリメチンキノシアニン塩酸塩, キナルジンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H25ClN2
CAS番号:
分子量:
388.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
mp
270 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)\C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.ClH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FVMNARAKYNRZID-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0392-250MG:
P0392-5G:
P0392-1G:
P0392-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)