Merck
P0057
Sigma-Aldrich
PPBPマレイン酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
4-PPBPマレイン酸塩, 4-フェニル-1-(4-フェニルブチル)-ピペリジンマレイン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N · xC4H4O4
CAS番号:
分子量:
293.45 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C(CCc1ccccc1)CN2CCC(CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H27N.C4H4O4/c1-3-9-19(10-4-1)11-7-8-16-22-17-14-21(15-18-22)20-12-5-2-6-13-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9-10,12-13,21H,7-8,11,14-18H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
OASPNIMFGJVLES-BTJKTKAUSA-N
生物化学的/生理学的作用
PPBPマレイン酸塩はσ1レセプターの強力なリガンドです。σ1レセプターの極めて強力なアゴニストとして作用します(Ki = 0.8 nM)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma receptors may constitute favorable targets for drug design in conditions such as psychiatric and movement disorders, amnesia, depression, cancer, inflammation and cocaine addiction.