スキップする
O7885
オカダ酸 カリウム塩 渦鞭毛藻Prorocentrum concavum由来
≥90% (HPLC), powder
別名:
OA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥22,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C44H67KO13
CAS番号:
分子量:
843.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
¥22,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant (Prorocentrum concavum)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC(CC(O)C1OC2CCC3(CCC(C)(O3)\C=C\C(C)C4CC(C)=CC5(O4)OC(C)(CCC5O)CC(C)(O)C([O-])=O)OC2C(O)C1=C)C6CC7(CCCOC7)COC6C
InChI
1S/C46H72O13.K/c1-27-20-35(56-46(22-27)36(48)12-15-42(7,59-46)24-43(8,52)40(50)51)28(2)10-14-41(6)17-18-45(58-41)16-11-34-39(57-45)37(49)30(4)38(55-34)33(47)21-29(3)32-23-44(26-54-31(32)5)13-9-19-53-25-44;/h10,14,22,28-29,31-39,47-49,52H,4,9,11-13,15-21,23-26H2,1-3,5-8H3,(H,50,51);/q;+1/p-1/b14-10+;
InChI key
CWKZDWKRECTBCU-KMZJGFRYSA-M
Biochem/physiol Actions
Dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid. Readily enters cells. Inhibitor of type 1 and type 2A protein phosphatases. Does not inhibit tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases or acid phosphatase. Known tumor promotor. Used to study various cellular processes including cell cycle, apoptosis, nitric oxide metabolism and calcium signaling.
Okadaic acid is a dinoflagellate toxin and an ionophore-like polyether derivative of a 38 carbon, fatty acid.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
O8010O7760O9381
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
92-100% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
film
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
0.1% acetic acid in CH3CN: H2O (1:1): 250 μg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: ≥1 mg/mL, ethanol: ≥1 mg/mL, methanol: ≥1 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
translucent
color
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)