Merck
O1753
Sigma-Aldrich
オクタノイルクロリド
~98%
別名:
カプリロイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COCl
CAS番号:
分子量:
162.66
Beilstein:
635917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気圧
2.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
~98%
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
InChI Key
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O1753-BULK:
O1753-500G:
O1753-VAR:
O1753-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zahra Merchant et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 816-829 (2014-10-12)
The potential of amphiphilic chitosan formed by grafting octanoyl chains on the chitosan backbone for pulmonary delivery of levofloxacin has been studied. The success of polymer synthesis was confirmed using FT-IR and NMR, whilst antimicrobial activity was assessed against Pseudomonas
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water