Merck
O0761
Sigma-Aldrich
オクタメチルシクロテトラシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-Si(CH3)2O-]4
CAS番号:
分子量:
296.62
Beilstein:
1787074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
1 (vs air)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI Key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O0761-100G:
O0761-BULK:
O0761-25G:
試験成績書(COA)