Merck
N9256
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
139.11
Beilstein:
775403
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気圧
1 mmHg ( 49.3 °C)
SMILES記法
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
InChI Key
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.9 °F - closed cup
引火点(℃)
100.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N9256-BULK:
N9256-100G:
N9256-500G:
N9256-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)