Merck
N6260
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルリン酸 ジ(2-アミノ-2-エチル-1,3-プロパンジオール)塩
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4OP(O)(OH)2 · (C5H14NO2)2
CAS番号:
分子量:
457.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
≥97%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(N)(CO)CO.CCC(N)(CO)CO.OP(O)(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3