安全性情報
N5396
Supelco
19-Nortestosterone 17-dodecanoate
別名:
Laurabolin, Nandrolone laurate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
CAS番号:
分子量:
456.70
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H48O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-29(32)33-28-18-17-27-26-15-13-22-21-23(31)14-16-24(22)25(26)19-20-30(27,28)2/h21,24-28H,3-20H2,1-2H3/t24-,25+,26+,27-,28-,30-/m0/s1
InChI Key
OXXNTXVXBWLYQE-PVHICTMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N5396-VAR:
N5396-25MG:
N5396-BULK:
N5396-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mickael Doué et al.
Drug testing and analysis, 7(7), 603-608 (2014-09-30)
High throughput screening is essential for doping, forensic, and food safety laboratories. While hyphenated chromatography-mass spectrometry (MS) remains the approach of choice, recent ambient MS techniques, such as direct analysis in real time (DART), offer more rapid and more versatile