Merck
N5392
Sigma-Aldrich
3-(1-Naphthyl)-L-alanine
別名:
(S)-α-Amino-1-naphthalenepropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO2
CAS番号:
分子量:
215.25
Beilstein:
4352833
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1cccc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI Key
OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5392-1G:
N5392-250MG:
N5392-BULK:
N5392-100MG:
試験成績書(COA)