Merck
N5020
Sigma-Aldrich
1-Norokadaone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H66O11
CAS番号:
分子量:
758.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(O)C3OC4CCC5(CCC(O5)\C=C\C(C)C6CC(C)=CC7(OC(CCC7O)CC(C)=O)O6)OC4C(O)C3=C
InChI
1S/C43H66O11/c1-25-21-35(52-43(24-25)36(46)12-11-32(51-43)23-29(5)44)26(2)9-10-31-14-18-42(50-31)19-15-34-40(54-42)37(47)30(6)39(49-34)33(45)22-28(4)38-27(3)13-17-41(53-38)16-7-8-20-48-41/h9-10,24,26-28,31-40,45-47H,6-8,11-23H2,1-5H3/b10-9+
InChI Key
NJOGICJCSWVJKS-MDZDMXLPSA-N
アプリケーション
May be useful as a negative control.
その他情報
Okadaic acid analog with low protein phosphatase inhibition and little affinity for receptors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5020-50UG:
N5020-.1MG:
N5020-50UG-PW:
N5020-BULK:
N5020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Nishiwaki et al.
Carcinogenesis, 11(10), 1837-1841 (1990-10-01)
Okadaic acid (OA) is a potent non-12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (non-TPA) type tumor promoter on mouse skin. OA acts on cells through inhibiting the activity of protein phosphatases and results in the increase of phosphorylation of proteins. Seventeen OA derivatives were evaluated as