安全性情報
C7210
Sigma-Aldrich
N-Z-アミン® HD
別名:
ペプトン カゼイン由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥27,800
500 G
¥46,200
¥27,800
出荷予定日2025年4月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥27,800
500 G
¥46,200
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥27,800
出荷予定日2025年4月22日
由来生物
Porcine
bovine
品質水準
詳細
Amino nitrogen ≥ 8%
Total nigrogen ≥11%
フォーム
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-Z-Amine® has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
品質
高レベルの遊離アミノ酸から調製しています。
法的情報
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7210-BULK:
C7210-VAR:
C7210-500G:
C7210-250G:
C7210-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J F Metzger et al.
Applied microbiology, 25(5), 770-773 (1973-05-01)
Release of Staphylococcus aureus enterotoxin B (SEB) into the culture medium was initiated during the mid-log phase of growth. A medium consisting of 4% N-Z Amine A (Sheffield), 0.2% dextrose, and 1% yeast extract supported maximum production of SEB. Although
C Genigeorgis et al.
Applied microbiology, 21(5), 862-866 (1971-05-01)
Growth and production of enterotoxin C by Staphylococcus aureus strain 137 in 3% + 3% protein hydrolysate powder N-Z Amine NAK broths with 0 to 12% NaCl and an initial pH of 4.00 to 9.83 were studied during an 8-day
T N Morita et al.
Applied and environmental microbiology, 38(1), 39-42 (1979-07-01)
From comparisons of 4% N-Z Amine NAK made with distilled water, naturally hard water, and synthetic salt solutions, it appeared that magnesium and, to a lesser extent, iron were limiting factors in the production of staphylococcal enterotoxins B and C