Merck
N4660
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニル ヘプタ-O-アセチル-β-ラクトシド
≥90%
別名:
4-ニトロフェニル β-ラクトシドヘプタアセタート, 4-ニトロフェニル-2,3,6-トリ-O-アセチル-4-O-(2,3,4,6-テトラ-O-アセチル-β-D-ガラクトピラノシル)-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H39NO20
分子量:
757.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥90%
フォーム
solid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]3OC(C)=O
InChI
1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(46-17(4)37)30(49-20(7)40)32(52-23)53-26-24(13-44-15(2)35)51-31(29(48-19(6)39)28(26)47-18(5)38)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1
InChI Key
NAPXHRWKTGFZTP-TZDACTGUSA-N
アプリケーション
糖鎖生物学におけるN-結合型糖ペプチドの生成に使用します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)