Merck
N3127
Sigma-Aldrich
トリス(4-ニトロフェニル) リン酸
別名:
リン酸トリ(4-ニトロフェニルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12N3O10P
CAS番号:
分子量:
461.28
Beilstein:
1898010
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1