Merck
N3009
SAFC
4-Nitrobenzaldehyde oxime
別名:
4-Nitrobenzaldoxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH=NOH
CAS番号:
分子量:
166.13
Beilstein:
2047086
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
InChI Key
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N3009-BULK:
N3009-5G:
N3009-VAR:
N3009-1G:
試験成績書(COA)