Merck
N2010
Sigma-Aldrich
α-ニコチンアミドアデニン ジヌクレオチドホスファート ナトリウム塩
≥90%
別名:
α-NADP, α-TPN, α-トリホスホピリジンヌクレオチド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28N7O17P3
CAS番号:
分子量:
743.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
不純物
≤1% β-isomer
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
β-NADPのαアナログ
注意
この化合物は、通常の酵素系で必要とされる一般的なNADPとは異なります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N2010-25MG:
N2010-10MG:
N2010-100MG:
N2010-BULK:
N2010-2MG:
N2010-PM:
N2010-VAR:
試験成績書(COA)