form
liquid
Quality Segment
storage condition
protect from light
fluorescence
λex 630 nm; λem 650 nm
storage temp.
−20°C
General description
このラベリングキットは、遠赤色蛍光色素CF633で20~50 μgの抗体を標識できるように準備されています。Mix-n-Stain CF色素抗体ラベリングキットは、高パフォーマンスのCF色素を利用することにより、精製ステップなしのわずか30分で標識抗体の作製を可能にした画期的な抗体ラベリングテクノロジー製品です。ラベリングの手順は、一般的なバッファー成分や抗体安定剤の存在下でも問題ありません。CF633は、ローダミン系の新しい遠赤色色素であり、蛍光量子収量が高く、光安定性に極めて優れています。この色素は、633 nmまたは635 nmのレーザー線で効果的に励起され、650 nmに発光極大を示します。CF633の励起波長と発光波長は、シアニン系色素であるCy®5やAlexa Fluor™ 647と比べて短くなっています。一般的なフローサイトメーターでフローサイトメトリーのアプリケーションに使用した場合、スペクトル特性の違いにもかかわらず、CF633はAlexa Fluor™ 647をはじめとする類似のシアニン系色素よりも鮮明な蛍光を発します。しかし、検出ウィンドウがCy®5様の色素向けに最適化された機器の場合、CF633の長所を十分に生かすことはできません。CF633の使用に合わせて機器設定を最適化し、メリットを最大限にご活用ください。また、CF633の最も重要な利点は、抜群の光安定性を示すことにあります。Cy®5、Alexa Fluor™ 647、DyLight® 649などシアニン系のあらゆる遠赤色色素と比較しても並ぶものはありません。
Application
Mix-n-Stain CF色素抗体ラベリングキットは、ELISA、ウェスタンブロット、免疫組織化学、フローサイトメトリー、免疫蛍光法、免疫細胞化学の各アプリケーションに必要な一次抗体の標識にご利用いただけます。
Features and Benefits
Mix-n-Stain CF色素抗体ラベリングキットは、特に一次抗体の蛍光標識抗体を作製する手順が大幅に簡略化されています。目的の抗体と、ご購入のCF色素をキットに用意されたバッファー中でそのまま混合します。このステップの操作は30秒ほどで十分です。混合した溶液を30分間インキュベーション後、分離・分別の作業なしで、大手メーカーが市販する蛍光標識抗体に劣らない高品質の標識抗体を得ることが可能です。色素の使用量を計算する必要はなく、目的の抗体とキットに準備された色素を全量混合するだけで、最適なラベリングをいつでも行うことができます。さらに、標識反応はアジ化ナトリウム、Tris、グリセロール、低濃度のBSAなど一般的な安定剤の存在下でも問題ありません。
Analysis Note
Alexa Fluor™ 633、DY-630、DyLight® 633に代わって利用することができます。
Other Notes
キット内容は、Mix-n-Stain Dye、Mix-n-Stain、Reaction Buffer(10x)、Mix-n-Stain Storage Bufferが各1バイアルと、ultrafiltration vial(1本)となっています。
Legal Information
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Mix-n-Stain is a trademark of Biotium, Inc.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan