Merck
MSTUD1376
MISSION® 合成マイクロRNAインヒビター、マウス
mmu-miR-6407
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
MISSION®
form
solid
mature sequence
UGGCUGUCCCUGACAGGGCAAGU
Sanger mature/minor accession no.
Sanger microRNA accession no.
storage temp.
−20°C
General description
個々の合成マイクロRNAインヒビターは、東京大学のDr. Hideo Ibaの協力のもと、Haraguchi, T, et al.の研究に基づく独自のアルゴリズムを用いてデザインされました。 このアルゴリズムは、tough decoy(TuD)デザインを利用します。miRNAは、翻訳制御、mRNA切断、脱アデニル化などの様々な方法で遺伝子発現を調節することが知られています。
MISSION 合成miRNAインヒビターは、特定の成熟mRNAを阻害するためにデザインされた低分子二重鎖RNAです。このmiRNAインヒビターは、miRBaseから得られた成熟miRNA配列情報を用いてデザインされたもので、各鎖にmiRNA結合部位をもつ2′-O-メチル化RNA二本鎖です。インヒビターの二次構造はロバストであり、遺伝子導入後に最適なmiRNA阻害が生じます。
  • ごく少量でも阻害が持続します。
  • 細胞ヌクレアーゼに対する優れた耐性
  • 様々な種に対応した特注の合成を承ります。
2つのネガティブコントロールが利用可能:シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)配列(NCSTUD001)、線虫(Caenorhabditis elegans )配列(NCSTUD002)
Other Notes
miRBase V19に基づく
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
MSTUD1376:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)