MSST0039
SILu™Prot IFNG Interferon Gamma human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
別名:
IFNγ, IFN-gamma, IFNG mass-spectrometry standard, Immune interferon, Immuneinterferon, Interferon-gamma mass-spectrometry standard, stable isotope-labeled human IFNG
About This Item
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
分子量
calculated mol wt 17 kDa
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
適合性
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 2
Jan Code
MSST0039-VAR:
MSST0039-10UG:
MSST0039-BULK:
MSST0039-10UG-PW:
試験成績書(COA)