Merck
M8927
Millipore
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171605
品質水準
製品種目
BioChemika
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
アプリケーション
酵母菌と糸状菌の単離、検出および (合成予定化合物への)展開に推奨されます。
構成
成分(g/L)
動物の体の組織の消化物 0.78
マルトース 12.75
デキストリン 2.75
寒天 15.00
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M8927-BULK:
M8927-100G:
M8927-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)