Merck
M8795
Sigma-Aldrich
4-メチル-2-ペンタノン
ACS reagent, ≥98.5%
別名:
MIBK, イソブチルメチルケトン, イソプロピルアセトン, メチルイソブチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3.5 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M8795-1L:
M8795-BULK:
M8795-500ML:
試験成績書(COA)