product name
4-メチルウンベリフェリルα-L-フコピラノシド, ≥97% (TLC)
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
powder
溶解性
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16-/m0/s1
InChI Key
CQKHENXHLAUMBH-CRLRYRHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ヒト精子の膜結合型 α-フコシダーゼ1(α-L-FUCA-1)の分布を調べるためにα-L-FUCA-1を蛍光産物4-メチルウンベリフェロン(4MU)に変換するためのフコシダーゼ酵素アッセイにおける基質として
- 精漿中と膜結合型のα-l-フコシダーゼの安定性を評価するための酵素アッセイにおける蛍光発生基質として
- TPC-1、BCPAP、8505C、およびCAL62細胞株からの細胞抽出物のα-L-FUCA-1の酵素活性を測定するための基質として
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8527-1MG:
M8527-100MG:
M8527-10MG:
M8527-5MG:
M8527-BULK:
M8527-VAR:
M8527-25MG:
試験成績書(COA)