サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥13,100 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥17,800 |
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥21,700 |
25 g | カートの在庫状況を確認する | ¥52,800 |
この商品について
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
solid (photosensitive)
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
mp
162-168 °C (lit.)
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL, ethanol: 22 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 17α-メチルテストステロン
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges