スキップする
M6502
6-メチルプリン
≥99%
別名:
MeP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,800
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,700
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4
CAS番号:
分子量:
134.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-903-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
¥14,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
237-238 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpurine (MeP) is a toxic adenine analog used as a bisubstrate inhibitor of enzymes that bind adenosyl moieties and which may become phosphorylated to levels that inhibit RNA and protein synthesis.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M4002A8003L9756
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (GC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)