スキップする
M6403
(±)-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン 塩酸塩
別名:
(±)-MDMA塩酸塩, DL-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン, DL-MDMA 塩酸塩, XTC塩酸塩, エクスタシー
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
229.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
製品M6403は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
Cl[H].CNC(C)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
InChI key
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hallucinogen; releases serotonin and dopamine from axon terminals; selective serotonergic neurotoxin.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)