Merck
M5664
Sigma-Aldrich
4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルクロニド 水和物
BioXtra
別名:
4-メチルウンベリフェリル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, MUG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O9 · xH2O
CAS番号:
分子量:
352.29 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
溶解性
pyridine: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI Key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5664-50MG:
M5664-BULK:
M5664-VAR:
M5664-25MG:
M5664-250MG:
M5664-10MG:
試験成績書(COA)