Merck
M5404
Sigma-Aldrich
モランテル クエン酸塩
別名:
1,4,5,6-テトラヒドロ-1-メチル-2-(2-[3-メチル-2-チエニル]エテニル)ピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2S · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
412.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
PubChem Substance ID:
yellow
溶解性
H2O: 4.0 mL, clear, yellow-green (200 mg + 4.0 mL H2O)
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C
InChI
1S/C12H16N2S.C6H8O7/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b5-4+;
InChI Key
OLOCXIJVDIVAHH-FXRZFVDSSA-N
アプリケーション
Morantel is a anthelmintic compound used to treat parasitic infections in livestock. It is also used to study allosteric potentiation of rat neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) and is used to study nematode nicotinic receptors.
生物化学的/生理学的作用
モランテルは、強力な非標準(結合部位)アセチルコリン(ACh)受容体アゴニストであり、フマル酸還元酵素を阻害します。
Morantel is a potent non-canonical (binding site) acetylcholine (ACh) receptor agonist and inhibits fumarate reductase. Morantel increases the macroscopic currents evoked by acetylcholine (ACh) from nAChRs expressed in Xenopus laevis oocytes up to 8 times.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5404-BULK:
M5404-VAR:
M5404-25G:
M5404-50G:
M5404-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioscience Horizons. Functional analysis of nematode nicotinic receptors
James Nicholas Sleigh
Bioscience Horizons, 3, 29-39 (2010)
Tse-Yu Wu et al.
Molecular pharmacology, 74(2), 466-475 (2008-05-07)
We studied allosteric potentiation of rat alpha3beta2 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) by the anthelmintic compound morantel. Macroscopic currents evoked by acetylcholine (ACh) from nAChRs expressed in Xenopus laevis oocytes increase up to 8-fold in the presence of low concentrations