Merck
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
別名:
trans-9-Tetradecenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26O2
CAS番号:
分子量:
226.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
~99% (capillary GC)
形状
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
InChI Key
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
包装
Sealed ampule.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
M5034-25MG:
M5034-100MG:
M5034-BULK:
試験成績書(COA)