Merck
M4250
Sigma-Aldrich
D-Mannitol 1-phosphate barium salt
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H13O9PBa
CAS番号:
分子量:
397.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
形状
powder
white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ba].OCC(O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O9P.Ba.2H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;;/h3-11H,1-2H2,(H2,12,13,14);;;
InChI Key
SHNRFKHWWVRDLJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M4250-100MG:4548173202891
M4250-BULK:
M4250-VAR:
M4250-500MG:4548173279701
M4250-25MG:4548173202907