Merck
M2641
Sigma-Aldrich
Methyl-[5-(N-methyl-N-phenylamino)-2,4-pentadienylidene]phenylammonium chloride
Dye content ~90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C19H21N2Cl
CAS番号:
分子量:
312.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, ~90%
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CN(\C=C\C=C\C=[N+](/C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21N2.ClH/c1-20(18-12-6-3-7-13-18)16-10-5-11-17-21(2)19-14-8-4-9-15-19;/h3-17H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FPYATAHHYUQBFA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M2641-BULK:
M2641-500MG:
M2641-5G:
M2641-1G:
試験成績書(COA)