Merck
M2324
Sigma-Aldrich
ML-3H2
別名:
5-クロロ-7-(ジエチルアミノメチル)キノリン-8-オール, 5-クロロ-7-[(ジエチルアミノ)メチル]-8-キノリノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17ClN2O
CAS番号:
分子量:
264.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.41
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)Cc1cc(Cl)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C14H17ClN2O/c1-3-17(4-2)9-10-8-12(15)11-6-5-7-16-13(11)14(10)18/h5-8,18H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
QDFFXEIFWNNJJU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML-3H2は、ヒトポルフォビリノーゲンシンターゼ(PBGS;ALAD)の六量体安定化を阻害するアロステリック阻害剤です。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
M2324-BULK:
M2324-VAR:
M2324-25MG:
M2324-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)