Merck
M1257
Sigma-Aldrich
2-メルカプトピリジン
別名:
2-ピリジルメルカプタン, 2-ピリジンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NS
CAS番号:
分子量:
111.16
Beilstein:
105787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
mp
127-130 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI Key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)