Merck
M0626
Sigma-Aldrich
DL-Methionine β-naphthylamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2OS · HCl
CAS番号:
分子量:
310.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CSCCC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M0626-100MG:
M0626-BULK:
M0626-1G:
M0626-VAR:
M0626-250MG:
M0626-25MG:
試験成績書(COA)