Merck
L7020
Sigma-Aldrich
レブリン酸カルシウム 二水和物
別名:
γ-ケト吉草酸 カルシウム塩, 4-オキソペンタン酸 カルシウム塩, レブリン酸 カルシウム塩 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
CAS番号:
分子量:
153.16
Beilstein:
3764203
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
SMILES記法
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7020-BULK:
L7020-1G:
L7020-10G:
L7020-VAR:
L7020-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)