Merck
L5387
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 4-10
≥97% (HPLC)
別名:
LH-RH Fragment 4-10, Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H53N11O9
CAS番号:
分子量:
747.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(N)=O
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L5387-VAR:
L5387-BULK:
L5387-5MG:
L5387-1MG:
L5387-.5MG:
試験成績書(COA)