Merck
L4376
Sigma-Aldrich
α-ロベリン 塩酸塩
~95% (HPLC), powder
別名:
2-[6-(2-Hydroxy-2-phenylethyl)-1-methyl-2-piperidinyl]-1-phenylethanone hydrochloride, (−)-Lobeline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
373.92
Beilstein:
3920196
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~95% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
H2O: 25 mg/mL
SMILES記法
Cl.CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Agonist at high-affinity neuronal nicotinic acetylcholine receptors; respiratory stimulant. Inhibits synaptosomal accumulation of dopamine by interaction with the tetrabenazine binding site of the vesicular monoamine transporter (VMAT2). Blocks amphetamine-induced dopamine release.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L4376-250MG:
L4376-BULK:
L4376-5G:
L4376-1G:
L4376-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)