スキップする
L2005
ラクトペルオキシダーゼ from bovine milk
lyophilized powder (essentially salt-free), ≥200 units/mg protein
別名:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, ペルオキシダーゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥4,880
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥22,600
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥39,900
25 mg
在庫fromUnited States
¥78,400
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
EC Number:
eCl@ss:
32160410
Specific activity:
≥200 units/mg protein
Biological source:
bovine milk
¥4,880
在庫あり出荷可能詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
specific activity
≥200 units/mg protein
absorbance ratio
A412/280 nm 0.7-0.9
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
General description
ラクトペルオキシダーゼは、牛乳に存在する主な酵素であり、ペルオキシダーゼファミリーに属しています。植物と動物の両方に存在します。本酵素は、612個のアミノ酸残基からなる単一のポリペプチド鎖で構成されています。[1]
Application
牛乳のラクトペルオキシダーゼの標準物質として牛乳由来のラクトペルオキシダーゼを用い、生乳中のラクトペルオキシダーゼの存在下でのLactococcus garvieaeによるStaphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)の増殖阻害におけるH2O2の役割を調べました。[2]また、放射能標識ペプチドを調製するためのラクトペルオキシダーゼ介在性ヨウ素化でも使用されています。[3]
Biochem/physiol Actions
ラクトペルオキシダ-ゼは過酸化水素によるヨウ化物からヨウ素への酸化反応を触媒します。この活性は、タンパク質およびDNAを放射ヨウ素標識する際に、穏やかで特異的なクロラミンTの代替法として使用できます。
ラクトペルオキシダーゼは、広範な微生物を不活化することによって牛乳の抗菌系[2]に寄与します。このラクトペルオキシダーゼに介在される抗菌系は、涙液、唾液、および母乳などのヒト分泌物でも特定されます。ラクトペルオキシダーゼは、H2O2を放出することによって分子の酸化を触媒します。その産物が抗菌活性を示します。[1]
Analysis Note
タンパク量はLowry法で測定。
Other Notes
1ユニットは、pH5.5、25℃において、1μモルの2,2'-アジノ-ビス(3-エチルベンズチアゾリン-6-スルホン酸)を酸化します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
77332P8125M6908
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... MPO(4353)
biological source
bovine milk
biological source
horseradish
biological source
-
biological source
human leucocytes
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
~150 U/mg
specific activity
≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
specific activity
≥50 units/mg protein
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P80025
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05164
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
L2005-10MG: + L2005-1MG: + L2005-5MG: + L2005PROC: + L2005-25MG: + L2005-100MG: + L2005-VAR: + L2005-BULK: + L2005-CP:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)