Merck
K4500
Sigma-Aldrich
ケトマロン酸 一水和物
≥97.0%
別名:
オキソプロパン二酸, ジヒドロキシマロン酸, メソシュウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2O5 · H2O
CAS番号:
分子量:
136.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97.0%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
K4500-BULK:
K4500-5G:
K4500-1G:
K4500-25G:
試験成績書(COA)