Merck
I7904
Sigma-Aldrich
Indomethacin heptyl ester
methyl acetate solution, ≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H30ClNO4
CAS番号:
分子量:
455.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
methyl acetate solution
有効性
0.04 μM IC50 (for human recombinat COX-2)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C26H30ClNO4/c1-4-5-6-7-8-15-32-25(29)17-22-18(2)28(24-14-13-21(31-3)16-23(22)24)26(30)19-9-11-20(27)12-10-19/h9-14,16H,4-8,15,17H2,1-3H3
InChI Key
PYBCHCVNKGZCOH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used to inhibit COX-1 and COX-2. To achieve 50% inhibition of human recombinant COX-2 use I7904 at 0.04 uM/mL .
生物化学的/生理学的作用
Potent cyclooxygenase-2 inhibitor. 1700 times greater activity against COX-2 than COX-1.
その他情報
Derivatized indomethacin.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
8.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7904-BULK:
I7904-VAR:
I7904-5MG:
試験成績書(COA)