安全性情報
I6009
SAFC
イソバレリルクロリド
別名:
3-メチルブチリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
I6009-BULK:
I6009-25G:
I6009-100G:
I6009-VAR:
試験成績書(COA)